Läs mer
2-nitrobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163074
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10163074 50 g 50g
10799395 10 g 10g
10646514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10163074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01264EE
Kemiska identifierare
CAS 552-89-6
Molekylformel C7H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 151.121
MDL-nummer MFCD00007132
InChI-nyckel CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC-namn 2-nitrobensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel O2NC6H4CHO
Kvantitet 50 g
Formel vikt 151.12
Procent renhet 97%