Läs mer
2-nitrobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10646514
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10646514 100 g 100g
10799395 10 g 10g
10163074 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01264FA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 552-89-6
Molekylformel C7H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 151.121
MDL-nummer MFCD00007132
InChI-nyckel CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC-namn 2-nitrobensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel O2NC6H4CHO
Kvantitet 100 g
Formel vikt 151.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzaldehyde