Läs mer
2-nitrobensaldehyd, 98+%
Produktkod. 11490413
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490413 25 g 25g
11400423 100 g 100g
11410423 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11501.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.80 SEK
    529.65 SEK / 25g
    Save 123.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 552-89-6 | C7H5NO3 | 151,121 g/mol
2-Nitrobensaldehyd används som utgångsmaterial inom syntetisk kemi. Det används som en mellanprodukt under syntesen av indigofärgämne. Det är involverat i beredningen av färgämnen som Indigokarmin. Vidare tjänar den som en användbar fotoborttagbar skyddsgrupp såväl som använd vid framställningen av o-nitrofenyletylenglykol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Nitrobensaldehyd används som utgångsmaterial inom syntetisk kemi. Det används som en mellanprodukt under syntesen av indigofärgämne. Det är involverat i beredningen av färgämnen som Indigokarmin. Vidare tjänar den som en användbar fotoborttagbar skyddsgrupp såväl som använd vid framställningen av o-nitrofenyletylenglykol.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-89-6
Molekylformel C7H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 151.121
MDL-nummer MFCD00007132
InChI-nyckel CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC-namn 2-nitrobensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Kokpunkt 153 °C (23 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 742624
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,6587
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 151.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.