Läs mer
2-nitrobensaldehyd, 99+%
Produktkod. 11934801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11934801 500 g Plastflaska 500g
10645562 25 g Plastflaska 25g
10544061 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11934801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128405000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 552-89-6 | C7H5NR3 | 151,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-89-6
Molekylformel C7H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 151.12
InChI-nyckel CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC-namn 2-nitrobensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 41.0°C to 44.0°C
Färg Gult
Kokpunkt 153.0°C (23.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel O2NC6H4CHO
Kvantitet 500 g
Beilstein 07,243
Merck Index 14,6587
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene and ether
Formel vikt 151.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Powder, Chunks or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.