Läs mer
2-Nitrobenzaldehyd-d4, TRC
Produktkod. 30469582
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469582 5 mg
30468768 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4921275MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzaldehyde-d4
CAS 1020718-69-7
Molekylformel C7 2H4 H N O3
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde D4
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C=O)c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 155.14
Formel vikt 155.0521