Läs mer
2-Nitrobensaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 30050591
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050591 25 mg
17992186 100 mg
30458006 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30050591 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0003.030025
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Nitrobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Nitrobenzaldehyde
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
IUPAC-namn 2-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 151.0269 g/mol