missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone |
| CAS | 16004-43-6 |
| Molekylformel | C8 H8 N4 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzaldehyde','o-nitro-','semicarbazone (6CI,7CI,8CI), 2-[(2-Nitrophenyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone, NPSCA, o-Nitrobenzaldehyde semicarbazone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O3/c9-8(13)11-10-5-6-3-1-2-4-7(6)12(14)15/h1-5H,(H3,9,11,13)/b10-5+ |
| LEDER | NC(=O)N\N=C\c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | [(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.17 |
| Formel vikt | 208.0596 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?