Läs mer
2-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896740
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896740 100 g 100g
15881761 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896740 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222930100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-89-6
Kvalitet Research
Molekylformel 2-(NO2)C6H4CHO
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Specifikationer
Smältpunkt 43.5°C
Kokpunkt 156°C/20 hPa
MDL-nummer MFCD00007132
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde, 2-Nitrobenzaldehyde