missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzaldehyde |
| CAS | 552-89-6 |
| Smältpunkt | 43.5°C |
| Kokpunkt | 156°C (20 hPa) |
| Molekylformel | 2-(NO2)C6H4CHO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Nitrobenzaldehyde, 2-Nitrobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.12 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?