Läs mer
2-nitrobensaldehyd, TRC
Produktkod. 30470827
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30470827 25 g
1 options
Produktkod. 30470827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49212525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Molekylformel C7 H5 N O3
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde, Benzaldehyde','o-nitro- (8CI), o-Nitrobenzaldehyde (7CI), 1-Formyl-2-nitrobenzene, 2-Formyl-1-nitrobenzene, 2-Formyl-3-nitrobenzene, 2-Nitrobenzenecarboxaldehyde, NSC 5713
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
IUPAC-namn 2-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Formel vikt 151.0269