Läs mer
2-nitrobensamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489070
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489070 10 g 10g
11499070 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489070 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14084.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-15-1 | C7H6N2O3 | 166.136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-15-1
Molekylformel C7H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 166.136
MDL-nummer MFCD00007976
InChI-nyckel KLGQWSOYKYFBTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzamide, benzamide, o-nitro, benzamide, 2-nitro, 2-carbamoylnitrobenzene, nitrobenzamide, nitro-benzamide, 2-nitro-benzamide, benzamide,2-nitro, benzmide, 2-nitro, wln: zvr bnw
PubChem CID 11876
IUPAC-namn 2-nitrobensamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzamide
Smältpunkt 174°C to 178°C
Kokpunkt 317°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1950928
Formel vikt 166.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.