Läs mer
2-nitrobensensulfenylklorid, 97 %
Produktkod. 11405667
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405667 10 g 10g
11415667 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23627.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189,613 g/mol
2-Nitrobensensulfenylklorid används som ett reagens för N-skydd som N-2-nitrofenylsulfenyl (Nps)-derivat, i aminosyror och peptider och nukleosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Nitrobensensulfenylklorid används som ett reagens för N-skydd som
N-2-nitrofenylsulfenyl (Nps) derivat, i aminosyror och peptider och nukleosider.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras under torr inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, starka baser och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7669-54-7
Molekylformel C6H4ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 189.613
MDL-nummer MFCD00007128
InChI-nyckel NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
PubChem CID 24319
IUPAC-namn (2-nitrofenyl)tiohypoklorit
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Smältpunkt 72°C to 75°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 473741
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 189.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.