Läs mer
2-nitrobensensulfenylklorid, 98 %
Produktkod. 10275970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10275970 10 g Glasflaska 10g
10428710 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161330100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7669-54-7
Molekylformel C6H4ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 189.62
MDL-nummer MFCD00007128
InChI-nyckel NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
PubChem CID 24319
IUPAC-namn (2-nitrofenyl)tiohypoklorit
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70,0 °C till 75,0 °C
Färg Gyllene till gula
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4SCl
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, I, 157
Fieser 01,745; 04,359; 06,419; 08,360; 10,277; 15,217
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 189.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.