Läs mer
2-Nitrobensensulfonamid, 97+%
Produktkod. 11497637
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497637 25 g 25g
11487637 5 g 5g
11369569 10 g 10g
11407647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11497637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15689.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 5455-59-4 | C6H6N2O4S | 202,18 g/mol
Det appliceras som ett reagens för syntes av mediumringaminer via N-alkylering, t.exω -bromalkanoler under Mitsunobu-förhållanden (DEAD/PPh3), och cyklisering av den resulterandeω -bromalkylsulfonamider (Cs2CO3/Bu4NI). Det är en kolsyraanhydrashämmare. Det används som en reaktant involverad i syntes av cykliska kväveföreningar via intramolekylär hydroaminering, pentacyklisk lycopodiumalkaloid huperzin-Q2, pyrrolidiner, intermolekylära CH-insättningsreaktioner och reaktant involverad i intermolekylär aminering av allylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det appliceras som ett reagens för syntes av medelringaminer via N-alkylering, t.ex. med ω-bromalkanoler under Mitsunobu-förhållanden (DEAD/PPh3), och cyklisering av de resulterande ω-bromalkylsulfonamiderna (Cs2CO3/Bu4NI). Det är en kolsyraanhydrashämmare. Det används som en reaktant involverad i syntes av cykliska kväveföreningar via intramolekylär hydroaminering, pentacyklisk lycopodiumalkaloid huperzin-Q2, pyrrolidiner, intermolekylära CH-insättningsreaktioner och reaktant involverad i intermolekylär aminering av allylalkoholer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5455-59-4
Molekylformel C6H6N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 202.18
MDL-nummer MFCD00009807
InChI-nyckel GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
PubChem CID 138510
IUPAC-namn 2-nitrobensensulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzenesulfonamide
Smältpunkt 188 °C till 194 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2214215
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 202.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.