Läs mer
2-Nitrobenzenesulfonohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzenesulfonohydrazide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O4S/c7-8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)9(10)11/h1-4,8H,7H2 |
| Formel vikt | 217.0157 |