Läs mer
2-nitrobensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11447084
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447084 25 g 25g
11457084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21522.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221,611 g/mol
2-Nitrobensensulfonylklorid fungerar som ett reagens för att bilda 2-nitrobensensulfonylderivat av alkoholer och aminer. Det är också involverat i den selektiva klyvningen med tiofenol utan undanträngning av nitrogruppen. Vidare används det vid framställning av renininhibitorer. Utöver detta finner den användning som ett antikonvulsivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Nitrobensensulfonylklorid fungerar som ett reagens för att bilda 2-nitrobensensulfonylderivat av alkoholer och aminer. Det är också involverat i den selektiva klyvningen med tiofenol utan undanträngning av nitrogruppen. Vidare används det vid framställning av renininhibitorer. Utöver detta finner den användning som ett antikonvulsivt medel.
Löslighet
Löslig i toluen, tetrahydrofuran, metylenklorid, etylacetat och dimetylformamid. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1694-92-4
Molekylformel C6H4ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 221.611
MDL-nummer MFCD00007430
InChI-nyckel WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
IUPAC-namn 2-nitrobensensulfonylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 64°C to 69°C
Analysprocentintervall 0.97
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 521155
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride,ethyl acetate and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formel vikt 221.62
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.