Läs mer
2-Nitrobensoesyra, 95 %
Beskrivning
Det används som ett syntetiskt reagens och kan fungera som ett tillväxttillskott för Pseudomonas fluorescens stam KU-7. Det finner också sin användning som ett reagens för skydd av amingrupper och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som ett syntetiskt reagens och kan fungera som ett tillväxttillskott för Pseudomonas fluorescens stam KU-7. Det finner också sin användning som ett reagens för skydd av amingrupper och i organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzoic acid |
| Smältpunkt | 146 °C till 149 °C |
| Densitet | 1.58 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1910632 |
| Merck Index | 14,6589 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 167.12 |
| Procent renhet | 95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.