Läs mer
2-Nitrobensoesyra, 95 %
Produktkod. 11448573
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448573 2500 g 2500g
11428573 100 g 100g
11438573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10393.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 552-16-9 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Det används som ett syntetiskt reagens och kan fungera som ett tillväxttillskott för Pseudomonas fluorescens stam KU-7. Det finner också sin användning som ett reagens för skydd av amingrupper och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett syntetiskt reagens och kan fungera som ett tillväxttillskott för Pseudomonas fluorescens stam KU-7. Det finner också sin användning som ett reagens för skydd av amingrupper och i organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-16-9
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007137
InChI-nyckel SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzoic acid
Smältpunkt 146 °C till 149 °C
Densitet 1.58
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1910632
Merck Index 14,6589
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 167.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.