Läs mer
2-Nitrobensoesyra, 95 %
Product Code. 10006003 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize':
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10006003 1 kg Glasflaska 1kg
10607631 5 g Glasflaska 5g
10453215 25 g Glasflaska 25g
10617631 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 10006003 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 278320010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 552-16-9 | C7H5NR4 | 167,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 552-16-9
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007137
InChI-nyckel SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzoic acid
Namnnotering 85-90%
CAS Min % 85.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 141,0 °C till 148,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4COOH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Merck Index 14, 6589
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6,8 g/l. Andra lösligheter: 1g/3 ml alkohol – 1 g/2,5 ml aceton, 1 g/220 ml kloroform – 1 g/2,5 ml metanol, 1 g/4,5 ml eter, lätt löslig i bensen, cs2, petroleumeter
Formel vikt 167.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Fint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.