Läs mer
2-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30466210
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30466210 25 g
1 options
Produktkod. 30466210 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49351525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzoic acid
CAS 552-16-9
Molekylformel C7 H5 N O4
Kvantitet 25 g
Synonym Benzoic acid','2-nitro- (9CI','ACI), 2-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','o-nitro- (8CI), NSC 9576, o-Carboxynitrobenzene, o-Nitrobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Formel vikt 167.0219