missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrobenzoic-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 855997-63-6 |
| Molekylformel | C7 D4 H N O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-nitro- (9 CI), 6-Nitrobenzoic-2,3,4,5-d4 acid, 2-Nitrobenzoic-d4 Acid, o-Nitrobenzoic Acid-d4, 2-Nitrobenzoic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C(=O)O)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.1436 |
| Formel vikt | 171.047 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?