Läs mer
2-Nitrobenzonitrile, 98+%
Produktkod. 11444353
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444353 5 g 5g
11454353 25 g 25g
11464353 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444353 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10941.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 612-24-8 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
ET-katalys av Au25 i intramolekylär kaskadreaktion av 2-nitrobensonitril, från vilken 2-amniobensamid (en prekursor för betydande läkemedel20,21) produceras med högt utbyte. fluorodenitrering av 2-nitrobensonitril med Rb18F i DMSO gav ett 85% utbyte av den 18F-märkta bensonitrilen efter bara 20 minuter vid 150 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar ET-katalys av Au25 i intramolekylär
kaskadreaktion av 2-nitrobensonitril, från vilken 2-amniobensamid (en prekursor för betydande läkemedel20,21) produceras med högt utbyte. fluorodenitrering av 2-nitrobensonitril med Rb18F i DMSO gav ett 85% utbyte av den 18F-märkta bensonitrilen efter bara 20 minuter vid 150 °C.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-24-8
Molekylformel C7H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00007044
InChI-nyckel SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 11922
IUPAC-namn 2-nitrobensonitril
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzonitrile
Smältpunkt 107°C to 111°C
Kokpunkt 165°C (16 mmHg)
Odör Almond-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 638987
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 148.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.