Läs mer
2-Nitrobenzonitrile-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzonitrile-D4 |
| CAS | 1219795-50-2 |
| Molekylformel | C7 D4 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Nitrobenzonitrile-d4, 2-Cyano-1-nitrobenzene-3,4,5,6-d4, 6-Nitrobenzonitrile-2,3,4,5-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C#N)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.1435 |
| Formel vikt | 152.0524 g/mol |
| Visa mer |