Läs mer
2-nitrobensotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15334978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15334978 1 g 1g
15344978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15334978 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166520010
 Begränsad artikel
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 384-22-5
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD00007145
InChI-nyckel NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
PubChem CID 9795
IUPAC-namn 1-nitro-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzotrifluoride
Smältpunkt 31,0 °C till 32,0 °C
Kokpunkt 216,0 °C till 217,0 °C
Flampunkt 95 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4CF3
Kvantitet 1 g
Beilstein 05,II,251
Formel vikt 191.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.