Läs mer
2-Nitrobenzotrifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 384-22-5 |
| Molekylformel | C7 H4 F3 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Toluene','α,α,α-trifluoro-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-nitrotoluene, Benzene','1-nitro-2-(trifluoromethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-nitro-2-(trifluormetyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.107 |
| Formel vikt | 191.0194 |