Läs mer
2-Nitrobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30482598
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30482598 100 mg
1 options
Produktkod. 30482598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN495018100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Molekylformel C7 H4 F3 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Toluene','α,α,α-trifluoro-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-nitrotoluene, Benzene','1-nitro-2-(trifluoromethyl)-
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-nitro-2-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 191.107
Formel vikt 191.0194