Läs mer
2-Nitrobenzoyl chloride, 95%
Produktkod. 10582631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10582631 25 g Glass bottle 25g
10286570 5 g Glass bottle 5g
10445485 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10582631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232310250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 610-14-0 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-14-0
Molekylformel C7H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 185.57
MDL-nummer MFCD00007131
InChI-nyckel BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
PubChem CID 11875
IUPAC-namn 2-nitrobenzoyl chloride
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzoyl chloride
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 17°C to 20°C
Färg Brown to Yellow
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 148°C to 149°C (9.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel O2NC6H4COCl
Brytningsindex 1.5666 to 1.5686
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 185.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.