Läs mer
2-Nitrobenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 11492877
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492877 100 g 100g
11482877 25 g 25g
11402887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15496.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-25-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
O-nitrobensylgruppen (o-NB) används ofta inom polymer- och materialvetenskap. Den täcker användningen av baserade tvärbindare för fotonedbrytbara hydrogeler, o-NB sidokedjefunktionalisering i (block)sampolymerer, o-NB sidokedjefunktionalisering för tunnfilmsmönster, o-NB för självmonterade monolager, fotoklyvbara blocksampolymerer och fotoklyvbara biokonjugat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-nitrobensylgruppen (o-NB) används ofta inom polymer- och materialvetenskap. Den täcker användningen av baserade tvärbindare för fotonedbrytbara hydrogeler, o-NB sidokedjefunktionalisering i (block)sampolymerer, o-NB sidokedjefunktionalisering för tunnfilmsmönster, o-NB för självmonterade monolager, fotoklyvbara blocksampolymerer och fotoklyvbara biokonjugat.
Löslighet Lösligt i vatten 5000 mg/L 20 grader Celsius.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-25-9
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007186
InChI-nyckel BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzyl alcohol, 2-nitrophenyl methanol, o-nitrobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-nitro, benzenemethanol, 2-nitro, 2-nitrobenzenemethanol, o-hydroxymethylnitrobenzene, ccris 7967, benzenemethanol, nitro, 2-nitrophenyl methan-1-ol
PubChem CID 11923
IUPAC-namn (2-nitrofenyl)metanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzyl alcohol
Smältpunkt 70°C to 74°C
Kokpunkt 270°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2046649
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water 5000mg/L 20 deg Celsius.
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.