Läs mer
2-nitrobensylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10153480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153480 5 g Glasflaska 5g
10408110 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148310050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3958-60-9
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.03
MDL-nummer MFCD00007184
InChI-nyckel HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
PubChem CID 77569
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzyl bromide
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 44°C to 48°C
Färg Gul till brun
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4CH2Br
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, I, 164
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 216.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.