Läs mer
2-nitrobensylbromid, 98+%
Produktkod. 11444484
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444484 5 g 5g
11454484 25 g 25g
11464484 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444484 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13127.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
2-Nitrobensylbromid används vid framställning av S-2-nitrobensyl-cystein genom reaktion med L-cystein. Det används också för införandet av 2-nitrobensylskyddsgruppen i organisk syntes. Det spelar en viktig roll i produktionen av slemlösande medel. Vidare används den för att hålla oskyddade cysteininnehållande eller tiofosforylerade peptider i en vattenlösning. Utöver detta används det vid framställning av (R)- och (S)-3-amino-3,4-dihydro-lH-kinolin-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Nitrobensylbromid används vid framställning av S-2-nitrobensyl-cystein genom reaktion med L-cystein. Det används också för införandet av 2-nitrobensylskyddsgruppen i organisk syntes. Det spelar en viktig roll i produktionen av slemlösande medel. Vidare används den för att hålla oskyddade cysteininnehållande eller tiofosforylerade peptider i en vattenlösning. Utöver detta används det vid framställning av (R)- och (S)-3-amino-3,4-dihydro-lH-kinolin-2-on.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkoholer, baser, aminer och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3958-60-9
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD00007184
InChI-nyckel HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
PubChem CID 77569
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzyl bromide
Smältpunkt 45 °C till 48 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 638991
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 216.04
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.