missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Nitrobenzyl bromide, 98+%

Produktkod. p-7020981
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11444484

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13127.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol

2-Nitrobensylbromid används vid framställning av S-2-nitrobensyl-cystein genom reaktion med L-cystein. Det används också för införandet av 2-nitrobensylskyddsgruppen i organisk syntes. Det spelar en viktig roll i produktionen av slemlösande medel. Vidare används den för att hålla oskyddade cysteininnehållande eller tiofosforylerade peptider i en vattenlösning. Utöver detta används det vid framställning av (R)- och (S)-3-amino-3,4-dihydro-lH-kinolin-2-on.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
2-Nitrobensylbromid används vid framställning av S-2-nitrobensyl-cystein genom reaktion med L-cystein. Det används också för införandet av 2-nitrobensylskyddsgruppen i organisk syntes. Det spelar en viktig roll i produktionen av slemlösande medel. Vidare används den för att hålla oskyddade cysteininnehållande eller tiofosforylerade peptider i en vattenlösning. Utöver detta används det vid framställning av (R)- och (S)-3-amino-3,4-dihydro-lH-kinolin-2-on.

Löslighet Olösligt i
vatten.

Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkoholer, baser, aminer och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3958-60-9
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD00007184
InChI-nyckel HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
PubChem CID 77569
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzyl bromide
Smältpunkt 45°C to 48°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 638991
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 216.04
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.