Läs mer
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate, 98+%
Produktkod. 11377525
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377525 10 g 10g
11367525 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05650.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1922975-65-2 | C25H21BrNO2P | 478.326 g/mol
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate is used as intermediates.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1922975-65-2
Molekylformel C25H21BrNO2P
Molekylvikt (g/mol) 478.326
MDL-nummer MFCD04971966
InChI-nyckel ATURWXASWONPRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, 2-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, 2-nitrophenyl methyl-triphenyl-phosphanium bromide, 2-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 2-nitro-benzyltriphenylphosphonium bromide, 2-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 2-nitrophenyl methyl-triphenylphosphonium bromide, 2-nitrophenyl methyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 2-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide 1:1, 2-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide monohydrate 1g
PubChem CID 10885283
IUPAC-namn (2-nitrophenyl)methyl-triphenylphosphanium;bromide
LEDER C1=CC=C(C=C1)[P+](CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-])(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[Br-]
Specifications
Kemiskt namn eller material (2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate
Smältpunkt ∼236°C to 240°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 4086172
Formel vikt 496.35 (478.33 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.