Läs mer
2-nitrobensylaminhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433148
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433148 1 g 1g
11443148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18900.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24835-08-3 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
2-nitrobensylaminhydroklorid kan användas i kemiska syntesstudier. Även reaktant involverad i syntes av tetrahydroisokinoliner via Heck-aza-Michael-reaktioner, aminometylfenylaminställningar för faktor Xa-hämning, squaryliamides för mannosyltransferashämning och fluorescerande två-fotonabsorptionsbensotiadiazolfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Nitrobensylaminhydroklorid kan användas i kemiska syntesstudier. Även reaktant involverad i syntes av tetrahydroisokinoliner via Heck-aza-Michael-reaktioner, aminometylfenylaminställningar för faktor Xa-hämning, squaryliamides för mannosyltransferashämning och fluorescerande två-fotonabsorptionsbensotiadiazolfärgämnen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24835-08-3
Molekylformel C7H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.611
MDL-nummer MFCD00136280
InChI-nyckel BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 2-nitrobenzylamine hcl, 2-nitrobenzyl amine hcl, acmc-1co7n, o-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrobenzyl amine hydrochloride, 2-nitrobenzenemethanamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanaminehydrochloride
PubChem CID 12235442
IUPAC-namn (2-nitrofenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)[N+](=O)[O-].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 188.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.