Läs mer
2-Nitrobensylcyanid, TRC
Produktkod. 30475752
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30475752 10 g
1 options
Produktkod. 30475752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49542510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzylcyanide
CAS 610-66-2
Molekylformel C8 H6 N2 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzeneacetonitrile','2-nitro-, Acetonitrile','(o-nitrophenyl)- (7CI,8CI), 2-Nitrobenzeneacetonitrile, (2-Nitrophenyl)acetonitrile, (o-Nitrophenyl)acetonitrile, 2-Nitrobenzyl cyanide, NSC 99338, o-Nitrobenzacetonitrile, o-Nitrobenzyl cyanide, 2-Nitrophenylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
IUPAC-namn 2-(2-nitrofenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 162.15
Formel vikt 162.0429