missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 64420-97-9 |
| Molekylformel | C12H4D5NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5','2'-nitro- (9CI), 2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, 2-Nitrobiphenyl-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H/i1D,2D,3D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.24 |
| Formel vikt | 204.0947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?