Läs mer
2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 64421-02-9 |
| Molekylformel | C12 2H5 H4 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5','4'-nitro- (9CI), 4'-Nitro-1,1'-biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 4-Nitrobiphenyl-d5, 4-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, 4-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(4-nitrophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.24 |
| Formel vikt | 204.0947 |