Läs mer
2-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans, 98%
Produktkod. 11484053
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484053 10 g 10g
11359569 25 g 25g
11494053 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10308.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1466-88-2 | C9H7NO3 | 177.159 g/mol
It finds its uses as a actinometer for the UV-A range of photostability testing of pharmaceuticals. 2-Nitrocinnamaldehyde can be oxidized to 2-nitrocinnamic acid which can be used in the Baeyer-Emmerling indole synthesis to produce indole and substituted indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds its uses as a actinometer for the UV-A range of photostability testing of pharmaceuticals. 2-Nitrocinnamaldehyde can be oxidized to 2-nitrocinnamic acid which can be used in the Baeyer-Emmerling indole synthesis to produce indole and substituted indoles.
Solubility
Soluble in methanol. Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents and air. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1466-88-2
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.159
MDL-nummer MFCD00007188
InChI-nyckel VMSMELHEXDVEDE-HWKANZROSA-N
Synonym 2-nitrocinnamaldehyde, 3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, o-nitrocinnamaldehyde, trans-2-nitrocinnamaldehyde, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 2-propenal, 3-2-nitrophenyl, e-3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 3-2-nitrophenyl prop-2-enal, ccris 3775
PubChem CID 5367122
IUPAC-namn (E)-3-(2-nitrophenyl)prop-2-enal
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrocinnamaldehyde
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 125°C to 129°C
Odör Characteristic
Kvantitet 10 g
Beilstein 908376
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 177.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.