Läs mer
2-Nitrodeamino Fingolimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrodeamino Fingolimod |
| CAS | 374077-88-0 |
| Molekylformel | C19 H31 N O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Propanediol','2-nitro-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 2-Nitro-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, 2-Nitrodeamino Fingolimod |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(15-21,16-22)20(23)24/h9-12,21-22H,2-8,13-16H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | 2-nitro-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.45 |
| Formel vikt | 337.2253 |