Läs mer
2-Nitrodibensotrotfen, TRC
Produktkod. 30483353
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483353 10 g
30481671 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30483353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49583510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6639-36-7
Molekylformel C12 H7 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 229.25
Synonym Dibenzothiophene, 2-nitro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Nitrodibenzothiophene (ACI), 2-Nitrodibenzo[b,d]thiophene, NSC 16062
IUPAC-namn 2-nitrodibensotiofen
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc2sc3ccccc3c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrodibenzothiophene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H7NO2S/c14-13(15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Formel vikt 229.0197