Läs mer
2-Nitroetanol, teknik. 80%
Produktkod. 11413268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413268 5 g 5g
11423268 25 g 25g
11433268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17681.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91,066 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-48-9
Molekylformel C2H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 91.066
MDL-nummer MFCD00007405
InChI-nyckel KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
IUPAC-namn 2-nitroetanol
LEDER C(CO)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroethanol
Smältpunkt -80°C
Densitet 1.27
Kokpunkt 194°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4451
Kvantitet 5 g
Beilstein 1633753
Formel vikt 91.07
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.