Läs mer
2-nitroetanol, TRC
Produktkod. 30469006
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30469006 1 g
1 options
Produktkod. 30469006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4918401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroethanol
CAS 625-48-9
Molekylformel C2H5NO3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Nitroethanol, NSC 16151, β-Nitroethano
InChI formel InChI=1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
LEDER OCC[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 2-nitroetanol
Molekylvikt (g/mol) 91.07
Formel vikt 91.0269