Läs mer
2-nitrofluoren, 98 %
Produktkod. 15462078
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462078 5 g 5g
15472078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55744.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 607-57-8 | C13H9NO2 | 211,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-57-8
Molekylformel C13H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 211.22
MDL-nummer MFCD00001117
InChI-nyckel XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrofluorene, nitrofluorene, 9h-fluorene, 2-nitro, fluorene, 2-nitro, unii-191ll4u4gz, ccris 1189, dsstox_cid_971, dsstox_rid_75898, dsstox_gsid_20971
PubChem CID 11831
ChEBI CHEBI:1224
IUPAC-namn 2-nitro-9H-fluoren
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrofluorene
Smältpunkt 156 °C till 158 °C
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 211.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.