missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrofluorene-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrofluorene (D9) |
| CAS | 128008-87-7 |
| Molekylformel | C13 D9 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 9 H-Fluorene-1,2,3,4,5,6,8,9,9-d9, 7-nitro- (9 CI), 7-Nitro-9 H-fluorene-1,2,3,4,5,6,8,9,9-d9, 2-Nitrofluorene-1,3,4,5,6,7,8,9,9-d9, 2-Nitrofluorene-d9, 2-Nitrofluorene-D9, 2-Nitro-9 H-fluorene-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H9NO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7D2,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c3C2([2 H])[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,8,9,9-nonadeuterio-7-nitrofluorene |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.2715 |
| Formel vikt | 220.1198 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?