Läs mer
2-Nitrofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrofuran |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| Formel vikt | 113.0113 |