Läs mer
2-nitroimidazol, 98 %
Produktkod. 11353137
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353137 100 mg 100mg
11343137 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13546.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113,08 g/mol
2-Nitroimidazol, används som ett antibiotikum inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Nitroimidazol, används som ett antibiotikum inom
läkemedelsindustrin.
Löslighet
Det är lätt lösligt i vatten. Löslig i aceton, butylacetat, etanol, etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka syror, syraklorider, vattenfria syror.. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-73-1
Molekylformel C3H3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 113.08
MDL-nummer MFCD00005185
InChI-nyckel YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
PubChem CID 10701
ChEBI CHEBI:67135
IUPAC-namn 2-nitro-lH-imidazol
LEDER [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroimidazole
Smältpunkt ∽287 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 116444
Merck Index 14,921
Löslighetsinformation Den är lätt löslig i vatten. Löslig i aceton, butylacetat, etanol, etylacetat och metanol.
Formel vikt 113.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.