missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitroisophthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitroisophthalic Acid |
| CAS | 21161-11-5 |
| Molekylformel | C8H5NO6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | -Nitro-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 2-Nitroisophthalic Acid, 3-Carboxy-2-nitrobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.13 |
| Formel vikt | 211.0117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?