Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitromesitylene |
| Smältpunkt | 41.0°C to 45.5°C |
| Flampunkt | 86°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 165.19 |
| Procent renhet | 99% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Nitromesitylene, 99%
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .