Läs mer
2-Nitronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitronaphthalene |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| Formel vikt | 173.0477 |