Läs mer
2-nitrofenol, 98 %
Description
2-Nitrofenol är en byggsten som används som syra-basindikator och korrosionsinhibitor för aluminium-kopparlegering. Det används också för att tillverka färgämnen, färgämnen, gummikemikalier och ämnen som dödar mögel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrofenol är en byggsten som används som syra-basindikator och korrosionsinhibitor för aluminium-kopparlegering. Det används också för att tillverka färgämnen, färgämnen, gummikemikalier och ämnen som dödar mögel.
Löslighet Löslig i vatten (2,1 g
/L vid 20 C), etanol, °kloroform, alkohol och aceton.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrophenol |
| Smältpunkt | 44 °C till 48 °C |
| Densitet | 1.26 |
| Kokpunkt | 214 °C till 216 °C |
| Flampunkt | 108 °C (226 °F) |
| Odör | Fenolliknande |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN1663 |
| Beilstein | 775403 |
| Merck Index | 14,6620 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Nitrophenol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: o-Nitrophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.