Läs mer
2-Nitrophenol, ≥99% (HPLC), For Environmental Analysis, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15663970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15663970 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Produktkod. 15663970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3344425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for environmental analysis,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Smältpunkt 45°C
Färg Yellow
Kokpunkt 214°C
Flampunkt 102°C (215.6°F)
Infrarött spektrum Conforms to structure
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H5NO3
Linjär formel O2NC6H4OH
MDL-nummer MFCD00011688
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1663
Beilstein 775403
Synonym o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
InChI-nyckel IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 2-nitrophenol
Molekylvikt (g/mol) 139.11
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Formel vikt 139.11g/mol
Procent renhet ≥99% (HPLC)